Få mere at vide
2-methyl-6-(trifluormethyl)pyridin-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10351700
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10351700 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10351700 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00325DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
CAS 383907-17-3
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C7H7F3N2
MDL nummer MFCD01311991
Mængde 1 g
Synonym 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridin-3-amine, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridinamine, 3-amino-2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine, 2-methyl-6-trifluoromethylpyridin-3-yl amine, 2-methyl-6-trifluoromethyl-pyridin-3-ylamine, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridylamine, 3-pyridinamine,2-methyl-6-trifluoromethyl, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-amine, 3-pyridinamine, 2-methyl-6-trifluoromethyl
InChI nøgle FUJKUIAVFVGTGS-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(N)C=CC(=N1)C(F)(F)F
IUPAC navn 2-methyl-6-(trifluormethyl)pyridin-3-amin
Molekylvægt (g/mol) 176.14
PubChem CID 3521850
Formel vægt 176.14