Få mere at vide
2-methyl-6-(trifluormethyl)nikotinsyre, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10659604
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10659604 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10230133 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10659604 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. AW00680DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 261635-93-2
Molekylær formel C8H6F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 205.14
MDL nummer MFCD01311990
InChI nøgle ODWJFUQRQUCRJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-6-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 6-trifluoromethyl-2-methylpyridine-3-carboxylic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyl-nicotinic acid, maybridge4_000139, 2-methyl-6-trifluoromethynicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyinicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethylnicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 2775683
IUPAC navn 2-methyl-6-(trifluormethyl)pyridin-3-carboxylsyre
SMIL CC1=C(C=CC(=N1)C(F)(F)F)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 205.13
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk