Få mere at vide
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nikotinsyre, 97%
Artikelnummer. 15455787
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15455787 1 g 1g
15465787 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33003.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 261635-93-2 | C8H6F3NO2 | 205,14 g/mol
2-Methyl-6-(trifluormethyl)nikotinsyre anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methyl-6-(trifluormethyl)nikotinsyre anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand (4,7
g/L ved 25 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 261635-93-2
Molekylær formel C8H6F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 205.14
MDL nummer MFCD01311990
InChI nøgle ODWJFUQRQUCRJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-6-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 6-trifluoromethyl-2-methylpyridine-3-carboxylic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyl-nicotinic acid, maybridge4_000139, 2-methyl-6-trifluoromethynicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyinicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethylnicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 2775683
IUPAC navn 2-methyl-6-(trifluormethyl)pyridin-3-carboxylsyre
SMIL CC1=C(C=CC(=N1)C(F)(F)F)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Smeltepunkt 139 °C til 141 °C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand (4,7 g/L ved 25 °C).
Formel vægt 205.14
Procent renhed 97%