Få mere at vide
2-methyl-6-piperazin-1-ylpyrazin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10737675
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10737675 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10017852 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10737675 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07759CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 51047-59-7
Molekylær formel C9H14N4
Molekylvægt (g/mol) 178.239
MDL nummer MFCD08272850
InChI nøgle ZQAVHWZTBHGKFK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20290698
IUPAC navn 2-methyl-6-piperazin-1-ylpyrazin
SMIL CC1=CN=CC(=N1)N2CCNCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-6-piperazin-1-ylpyrazine
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 2-methyl-6-piperazin-1-yl pyrazine, 2-methyl-6-piperazinylpyrazine, pyrazine,2-methyl-6-1-piperazinyl, pyrazine, 2-methyl-6-1-piperazinyl, pyrazine, 2-methyl-6-1-piperazinyl-9ci
Formel vægt 178.24
Procent renhed 95%