Få mere at vide
2-methyl-6-nitroquinolin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10723423
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10723423 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10467412 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10723423 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB06234EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 613-30-9
Molekylær formel C10H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 188.19
MDL nummer MFCD00051736
InChI nøgle DXDPHHQJZWWAEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitroquinaldine, quinoline, 2-methyl-6-nitro, maybridge1_001441, acmc-1bb88, 1-2-aminoethyl pyrrole-2,5-dione,hydrochloride
PubChem CID 69172
IUPAC navn 2-methyl-6-nitroquinolin
SMIL CC1=CC=C2C=C(C=CC2=N1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-6-nitroquinoline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 188.19
Procent renhed 97%