Få mere at vide
2-Methyl-6-nitrobenzoxazol, 98%
Beskrivelse
2-Methyl-6-nitrobenzoxazol bruges som smagsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Methyl-6-nitrobenzoxazol anvendes som smagsstoffer.
Opløselighed
Opløselig i olier. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-6-nitrobenzoxazole |
| Smeltepunkt | 154 °C til 156 °C |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-methyl-6-nitrobenzoxazole, benzoxazole, 2-methyl-6-nitro, acmc-1azgy, 2-methyl-6-nitro-benzoxazole, benzoxazole,2-methyl-6-nitro, 2-methyl-6-nitrobenzo d oxazole |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i olier. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 146.17 |
| Procent renhed | 98% |