Få mere at vide
2-methyl-6-nitrobenzoxazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400547
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11400547
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22415.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5683-43-2 | C8H6N2O3 | 178.147 g/mol
2-Methyl-6-nitrobenzoxazol bruges som smagsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methyl-6-nitrobenzoxazol anvendes som smagsstoffer.
Opløselighed
Opløselig i olier. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5683-43-2
Molekylær formel C8H6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 178.147
MDL nummer MFCD00022848
InChI nøgle DPVZLXWUFYMLBK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79766
IUPAC navn 2-methyl-6-nitro-1,3-benzoxazol
SMIL CC1=NC2=C(O1)C=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-6-nitrobenzoxazole
Smeltepunkt 154°C to 156°C
Mængde 25 g
Synonym 2-methyl-6-nitrobenzoxazole, benzoxazole, 2-methyl-6-nitro, acmc-1azgy, 2-methyl-6-nitro-benzoxazole, benzoxazole,2-methyl-6-nitro, 2-methyl-6-nitrobenzo d oxazole
Opløselighedsinformation Soluble in oils. Insoluble in water.
Formel vægt 146.17
Procent renhed 98%