missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methyl-6-nitrobenzoic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30467722
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30467722 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30467722 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3202001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-6-nitrobenzoic Acid Methyl Ester
CAS 61940-22-5
Molekylær formel C9H9NO4
Mængde 1 g
Synonym Methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate, Methyl 6-methyl-2-nitrobenzoate, 6-Nitro-o-toluic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C9H9NO4/c1-6-4-3-5-7(10(12)13)8(6)9(11)14-2/h3-5H,1-2H3
SMIL COC(=O)c1c(C)cccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate
Molekylvægt (g/mol) 195.17
Formel vægt 195.0532
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.