Få mere at vide
2-Methyl-6-nitrobenzoic Acid Methyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30472442
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30472442 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30472442 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3202002.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-6-nitrobenzoic Acid Methyl Ester
CAS 61940-22-5
Molekylær formel C9H9NO4
Mængde 2.5 g
Synonym Methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate, Methyl 6-methyl-2-nitrobenzoate, 6-Nitro-o-toluic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C9H9NO4/c1-6-4-3-5-7(10(12)13)8(6)9(11)14-2/h3-5H,1-2H3
SMIL COC(=O)c1c(C)cccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate
Molekylvægt (g/mol) 195.17
Formel vægt 195.0532