Få mere at vide
2-Methyl-6-nitroanilin, TRC
Artikelnummer. 30480066
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30480066 10 g
1 options
Artikelnummer. 30480066 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32356010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-nitrotoluene (2-Methyl-6-nitroaniline)
CAS 570-24-1
Molekylær formel C7 H8 N2 O2
Mængde 10 g
Synonym o-Toluidine','6-nitro- (8CI), 2-Methyl-6-nitrobenzenamine, 1-Amino-2-methyl-6-nitrobenzene, 1-Nitro-2-amino-3-methylbenzene, 2-Amino-3-nitrotoluene, 2-Methyl-6-nitroaniline, 2-Nitro-6-methylaniline, 3-Nitro-2-aminotoluene, 6-Methyl-2-nitroaniline, 6-Nitro-o-toluidine, NSC 286, NSC 52218
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O2/c1-5-3-2-4-6(7(5)8)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
SMIL Cc1cccc(c1N)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-methyl-6-nitroanilin
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Formel vægt 152.0586