missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methyl-6-nitroaniline-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-6-nitroaniline-d3 |
| CAS | 1246816-42-1 |
| Molekylær formel | C7 D3 H5 N2 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Methyl-6-nitro-benzenamine-d3, 6-Nitro-o-toluidine-d3, 1-Amino-2-methyl-6-nitrobenzene-d3, 1-Nitro-2-amino-3-methylbenzene-d3, 2-Amino-3-nitrotoluene-d3, 2-Methyl-6-nitroaniline-d3, 2-Nitro-6-methylaniline-d3, 3-Nitro-2-aminotoluene-d3, NSC 286-d3, NSC 52218-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-5-3-2-4-6(7(5)8)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])c1cccc(c1N)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-nitro-6-(trideuteriomethyl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.169 |
| Formel vægt | 155.077 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?