missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methyl-5H-dibenzazepine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-5H-dibenzazepine |
| CAS | 70401-31-9 |
| Molekylær formel | C15H13N |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Methyl-5H-dibenz[B,F] Azepine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13N/c1-11-6-9-15-13(10-11)8-7-12-4-2-3-5-14(12)16-15/h2-10,16H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc2Nc3ccccc3C=Cc2c1 |
| IUPAC navn | 3-methyl-11H-benzo[b][1]benzazepine |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.28 |
| Formel vægt | 207.1048 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?