missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methyl-5H-dibenzazepine, TRC

Artikelnummer. 30475141
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475141 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475141 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26616510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-5H-dibenzazepine
CAS 70401-31-9
Molekylær formel C15H13N
Mængde 10 mg
Synonym 2-Methyl-5H-dibenz[B,F] Azepine
InChI formel InChI=1S/C15H13N/c1-11-6-9-15-13(10-11)8-7-12-4-2-3-5-14(12)16-15/h2-10,16H,1H3
SMIL Cc1ccc2Nc3ccccc3C=Cc2c1
IUPAC navn 3-methyl-11H-benzo[b][1]benzazepine
Molekylvægt (g/mol) 207.28
Formel vægt 207.1048
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.