Få mere at vide
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15447945
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15447945
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31937.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1017778-08-3
Molekylær formel C11H9F3O2
Molekylvægt (g/mol) 230.19
MDL nummer MFCD09832288
InChI nøgle FJMNLFRMBNXMRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2e-3-2-methyl-5-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, 2-methyl-5-trifluoromethyl cinnamic acid, e-3-5-trifluoromethyl-2-methylphenyl acrylic
PubChem CID 46737520
IUPAC navn (E)-3-[2-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enoic acid
SMIL CC1=C(C=CC(O)=O)C=C(C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Smeltepunkt 155°C to 158°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 230.18
Procent renhed 97%