Få mere at vide
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)aniline, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-5-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 25449-96-1 |
| Molekylær formel | C8H8F3N |
| MDL nummer | MFCD00134580 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | FC(F)(F)C1=CC=C(C)C(N)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.15 |
| Procent renhed | 98% |