Få mere at vide
2-Methyl-5-phenyl-3-furoinsyre, 97 %
Artikelnummer. 11420067
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420067 5 g 5g
11410067 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20988.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 108124-17-0 | C12H9O3 | 201,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108124-17-0
Molekylær formel C12H9O3
Molekylvægt (g/mol) 201.20
MDL nummer MFCD00221070
InChI nøgle VLMNACSEESRUAK-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-methyl-5-phenyl-3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl, 3-furancarboxylic acid,2-methyl-5-phenyl, acmc-1bptp, maybridge1_002369, cbmicro_037931, cambridge id 5930829, 2-methyl-5-phenyl-3-furancarboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl-furan-3-carboxylic acid
PubChem CID 736516
SMIL CC1=C(C=C(O1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid
Smeltepunkt 181 °C til 184 °C
Mængde 5 g
IUPAC navn 2-methyl-5-phenylfuran-3-carboxylat
Formel vægt 202.21
Procent renhed 97%