Få mere at vide
2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10522852
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10522852 10 g Amber Glass Bottle 10g
10512852 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10522852 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC14901EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 108124-17-0
Molekylær formel C12H9O3
Molekylvægt (g/mol) 201.20
MDL nummer MFCD00221070
InChI nøgle VLMNACSEESRUAK-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-methyl-5-phenyl-3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl, 3-furancarboxylic acid,2-methyl-5-phenyl, acmc-1bptp, maybridge1_002369, cbmicro_037931, cambridge id 5930829, 2-methyl-5-phenyl-3-furancarboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl-furan-3-carboxylic acid
PubChem CID 736516
IUPAC navn 2-methyl-5-phenylfuran-3-carboxylic acid
SMIL CC1=C(C=C(O1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 10 g
Formel vægt 202.21
Procent renhed 97%