Få mere at vide
2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-5-phenyl-3-furoic acid |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 202.21 |
| Procent renhed | 97% |