Få mere at vide
2-methyl-5-nitropyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428318
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428318 5 g 5g
15438318 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428318 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61750.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21203-68-9 | C6H6N2O2 | 138.126 g/mol
2-Methyl-5-nitropyridin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methyl-5-nitropyridin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21203-68-9
Molekylær formel C6H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 138.126
MDL nummer MFCD04114179
InChI nøgle USZINSZJSVMICC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitro-2-picoline, pyridine, 2-methyl-5-nitro, 5-nitro-2-methylpyridine, 2-methyl-5-nitro-pyridine, pubchem6699, acmc-1cewl, 2-methyl-5-nitro pyridine, ksc494i9p, abbypharma ap-15-5036
PubChem CID 2794552
IUPAC navn 2-methyl-5-nitropyridin
SMIL CC1=NC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-5-nitropyridine
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 138.12
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof