Få mere at vide
2-Methyl-5-nitroimidazol, TRC
Artikelnummer. 17993515
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17993515 100 g
17921405 10 g
17962495 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17993515 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM323765100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 696-23-1
Molekylær formel C4 H5 N3 O2
IUPAC navn 2-methyl-4-nitro-1H-imidazol
SMIL Cc1nc(c[nH]1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-4-nitroimidazole
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 g
Synonym 2-Methyl-4-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole, Metronidazole Benzoate Imp. B (EP), Tinidazole Imp. A (EP), Metronidazole Imp. A (EP), 1H-Imidazole, 2-methyl-5-nitro-, 1H-Imidazole, 2-methyl-4-nitro- (9CI), Imidazole, 2-methyl-4(or 5)-nitro- (7CI), Imidazole, 2-methyl-4-nitro- (8CI), 2-Methyl-4-nitro-1H-imidazole, 4-Nitro-2-methylimidazole, L 581490, Menidazole, RP 8532
InChI formel InChI=1S/C4H5N3O2/c1-3-5-2-4(6-3)7(8)9/h2H,1H3,(H,5,6)
Molekylvægt (g/mol) 127.1
Formel vægt 127.0382
Procent renhed >95%