Få mere at vide
2-Methyl-5-nitroimidazol, 99%
Artikelnummer. 10764651 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10764651 250 g Plastflaske 250g
10113450 50 g Plastflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10764651 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 159472500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 88054-22-2 | C4H5N3O2 | 127,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88054-22-2
Molekylær formel C4H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 127.10
MDL nummer MFCD00005191
InChI nøgle FFYTTYVSDVWNMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5-nitroimidazole, 2-methyl-4-nitroimidazole, 2-methyl-4-nitro-1h-imidazole, menidazole, 1h-imidazole, 2-methyl-4-nitro, 1h-imidazole, 2-methyl-5-nitro, 2-methyl-4 5-nitroimidazole, imidazole, 2-methyl-4-nitro, unii-24ag2ww15w, imidazole, 2-methyl-5-nitro
PubChem CID 12760
IUPAC navn 2-methyl-5-nitro-lH-imidazol
SMIL CC1=NC=C(N1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-5-nitroimidazole
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 252 °C til 254 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Mængde 250 g
Beilstein 23, I, 23
Formel vægt 127.1
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver