Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-5-nitroimidazole |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 252°C to 254°C |
| Farve | Hvid til beige |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 50 g |
| Vis mere |