Få mere at vide
2-Methyl-5-nitroimidazol-1-eddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30470730
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30470730 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30470730 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM330420100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid
CAS 1010-93-1
Molekylær formel C6 H7 N3 O4
Mængde 100 mg
Synonym THIQ-3-ol isomer, 1-(3-Hydroxyphenyl)-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,6-diol (1S,4R)
InChI formel InChI=1S/C6H7N3O4/c1-4-7-2-5(9(12)13)8(4)3-6(10)11/h2H,3H2,1H3,(H,10,11)
SMIL Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC(=O)O
IUPAC navn 2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 185.14
Formel vægt 185.0437