Få mere at vide
2-Methyl-5-nitrobenzophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-5-nitrobenzophenone |
| CAS | 39272-00-9 |
| Molekylær formel | C14 H11 N O3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11NO3/c1-10-7-8-12(15(17)18)9-13(10)14(16)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | (2-methyl-5-nitrophenyl)-phenylmethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.24 |
| Formel vægt | 241.0739 |