Få mere at vide
2-Methyl-5-nitrobenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30464576
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30464576 10 g
1 options
Artikelnummer. 30464576 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32368510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-5-nitrobenzoic Acid
CAS 1975-52-6
Molekylær formel C8 H7 N O4
Mængde 10 g
Synonym Benzoic acid','2-methyl-5-nitro-, o-Toluic acid','5-nitro- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-5-nitrobenzoic acid, 3-Nitro-6-methylbenzoic acid, 5-Nitro-2-methylbenzoic acid, 5-Nitro-o-toluic acid
InChI formel InChI=1S/C8H7NO4/c1-5-2-3-6(9(12)13)4-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMIL Cc1ccc(cc1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-methyl-5-nitrobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 181.15
Formel vægt 181.0375