Få mere at vide
2-Methyl-5-nitro-N-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzenamin, Mikromol
Beskrivelse
2-Methyl-5-nitro-N-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzenamin, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Methyl-5-nitrophenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidine-amine |
| CAS | 152460-09-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(2-Methyl-5-nitrophenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidine-amine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C16 H13 N5 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Pyrimidinamine, N-(2-methyl-5-nitrophenyl)-4-(3-pyridinyl)-, (2-Methyl-5-nitrophenyl)[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amine, 2-methyl-5-nitro-N-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzenamine, N-(2-Methyl-5-nitrophenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine, N-(2-Methyl-5-nitrophenyl)-4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine, N-(5-Nitro-2-methylphenyl)-N-[4-(3-pyridyl)pyrimidin-2-yl]amine, N-(5-Nitro-2-methylphenyl)[4-(3-pyridyl)-2-pyrimidinyl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13N5O2/c1-11-4-5-13(21(22)23)9-15(11)20-16-18-8-6-14(19-16)12-3-2-7-17-10-12/h2-10H,1H3,(H,18,19,20) |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | Cc1ccc(cc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3)[N+](=O)[O-] |
| Vis mere |