missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methyl-5-nitro-1-(2-oxiranylmethyl)-1H-imidazole, TRC

Artikelnummer. 30133453
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30133453 2.5 g 2.5g
30133176 1 g -
30009569 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133453 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3201452.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 16773-52-7
Molekylær formel C7 H9 N3 O3
Molekylvægt (g/mol) 183.16
Synonym 3-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)-1,2-epoxypropane
IUPAC navn 2-methyl-5-nitro-1-(oxiran-2-ylmethyl)imidazole
SMIL Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC2CO2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)-1,2-epoxypropane
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H9N3O3/c1-5-8-2-7(10(11)12)9(5)3-6-4-13-6/h2,6H,3-4H2,1H3
Formel vægt 183.0644
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.