Få mere at vide
2-Methyl-5-(methylthio)furan, 99%
Artikelnummer. 11459477
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459477 2 g 2g
11469477 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21998.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 13678-59-6 | C6H8OS | 128,189 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13678-59-6
Molekylær formel C6H8OS
Molekylvægt (g/mol) 128.189
MDL nummer MFCD01208018
InChI nøgle RESBOJMQOGJOMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5-methylthio furan, 5-methyl-2-methylthio furan, furan, 2-methyl-5-methylthio, methyl 5-methylfuryl sulfide, 2-methyl-5-methylsulfanyl furan, 2-methyl-5-methylthiofuran, unii-41z7b950jj, 2-methyl 5-methyl thio furan, furan,2-methyl-5-methylthio, fema no. 3366
PubChem CID 61657
IUPAC navn 2-methyl-5-methylsulfanylfuran
SMIL CC1=CC=C(O1)SC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-5-(methylthio)furan
Tæthed 1.063
Kogepunkt 79°C to 81°C (50 mmHg)
Flammepunkt 50°C (122°F)
Lugt Stench
Mængde 2 g
FN nummer UN1993
Formel vægt 128.19
Procent renhed 99%