Få mere at vide
2-methyl-5-(methylsulfanyl)-1,3,4-thiadiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-methyl-5-(methylsulfanyl)-1,3,4-thiadiazole |
| CAS | 1925-78-6 |
| Molekylær formel | C4 H6 N2 S2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2S2/c1-3-5-6-4(7-2)8-3/h1-2H3 |
| SMIL | CSc1nnc(C)s1 |
| IUPAC navn | 2-methyl-5-methylsulfanyl-1,3,4-thiadiazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.23 |
| Formel vægt | 145.9972 |