Få mere at vide
2-methyl-5-(methylsulfanyl)-1,3,4-thiadiazole, TRC
Artikelnummer. 30483951
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30483951 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30483951 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM35596350MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-methyl-5-(methylsulfanyl)-1,3,4-thiadiazole
CAS 1925-78-6
Molekylær formel C4 H6 N2 S2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C4H6N2S2/c1-3-5-6-4(7-2)8-3/h1-2H3
SMIL CSc1nnc(C)s1
IUPAC navn 2-methyl-5-methylsulfanyl-1,3,4-thiadiazole
Molekylvægt (g/mol) 146.23
Formel vægt 145.9972