Få mere at vide
2-methyl-5-isopropylanilin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16667012 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16667012 25 g
16647012 1 g
16657012 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16667012 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 248790250
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2051-53-8
Molekylær formel C10H15N
Molekylvægt (g/mol) 149.24
MDL nummer MFCD00044503
InChI nøgle YKWALWNGEXPARQ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2-methyl-5-(propan-2-yl)anilin
SMIL CC(C)C1=CC=C(C)C(N)=C1
Tekniske data
Alpha vektor METHYLISOPROPYLANILINE
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-5-isopropylaniline
Farve Brun til farveløs
Tæthed 0.95
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage glasflaske
Brydningsindeks 1.5350 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
Mængde 25 g
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 149.23
Fysisk form Væske