Få mere at vide
2-methyl-5-isopropylanilin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16647012 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16647012 1 g
16657012 5 g
16667012 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16647012 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 248790010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2051-53-8
Molekylær formel C10H15N
Molekylvægt (g/mol) 149.24
MDL nummer MFCD00044503
InChI nøgle YKWALWNGEXPARQ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2-methyl-5-(propan-2-yl)anilin
SMIL CC(C)C1=CC=C(C)C(N)=C1
Tekniske data
Alpha vektor METHYLISOPROPYLANILINE
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-5-isopropylaniline
Farve Brun til farveløs
Tæthed 0.95
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5350 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
Mængde 1 g
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 149.23
Fysisk form Væske