Få mere at vide
2-methyl-5-(4-methylphenyl)-3-furonsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10504763
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10504763 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10504763 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01311DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-5-(4-methylphenyl)-3-furoic acid
CAS 111787-86-1
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C13H12O3
MDL nummer MFCD05664429
Mængde 1 g
Synonym 2-methyl-5-4-methylphenyl-3-furoic acid, 2-methyl-5-4-methylphenyl furan-3-carboxylic acid, 2-methyl-5-p-tolyl furan-3-carboxylic acid, 3-furancarboxylic acid,2-methyl-5-4-methylphenyl, acmc-20mesz
InChI nøgle WWJLHTFFOPYRMV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C=C(O1)C1=CC=C(C)C=C1)C(O)=O
IUPAC navn 2-methyl-5-(4-methylphenyl)furan-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 216.24
PubChem CID 2794742
Formel vægt 216.23
Procent renhed 97%