Få mere at vide
2-Methyl-5,10-dihydro-4H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-one (Olanzapine Lactame), Mikromol™
Artikelnummer. 18083490
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18083490 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18083490 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0329.020025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Methyl-5,10-dihydro-4H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-one (Olanzapine Lactame)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Olanzapine Lactame
CAS 221176-49-4
Analyt- eller komponentnavne Olanzapine Lactame
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H10 N2 O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Olanzapine Imp. B (EP), Olanzapine USP Related Compound B, Olanzapine USP RC B, 2-Methyl-5,10-dihydro-4H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-one, Olanzapine Lactame, Olanzapine Related Compound B, Olanzapine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C11H9Cl4NO2/c12-5-8(16-11(18)10(14)15)9(17)6-1-3-7(13)4-2-6/h1-4,8,10H,5H2,(H,16,18)
SMIL Cc1cc2C(=O)Nc3ccccc3Nc2s1
IUPAC navn 2-methyl-5,10-dihydrothieno[3,2-c][1,5]benzodiazepin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 230.29
Mængde 25 mg
Formel vægt 230.0514 g/mol