Få mere at vide
2-Methyl-5,10-dihydro-4H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-one (Olanzapine Lactame), Mikromol™
Beskrivelse
2-Methyl-5,10-dihydro-4H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-one (Olanzapine Lactame)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Olanzapine Lactame |
| CAS | 221176-49-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Olanzapine Lactame |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H10 N2 O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Olanzapine Imp. B (EP), Olanzapine USP Related Compound B, Olanzapine USP RC B, 2-Methyl-5,10-dihydro-4H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-one, Olanzapine Lactame, Olanzapine Related Compound B, Olanzapine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9Cl4NO2/c12-5-8(16-11(18)10(14)15)9(17)6-1-3-7(13)4-2-6/h1-4,8,10H,5H2,(H,16,18) |
| SMIL | Cc1cc2C(=O)Nc3ccccc3Nc2s1 |
| IUPAC navn | 2-methyl-5,10-dihydrothieno[3,2-c][1,5]benzodiazepin-4-one |
| Vis mere |