Få mere at vide
2-Methyl-4-trimethylsilyl-1-buten-3-yne, 97%
Artikelnummer. 11329688
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329688 2 g 2g
11319688 10 g 10g
11309688 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11329688 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044189.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18387-60-5 | C8H14Si | 138.285 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18387-60-5
Molekylær formel C8H14Si
Molekylvægt (g/mol) 138.285
MDL nummer MFCD00190206
InChI nøgle HRGBALJHGYAWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-trimethylsilyl-1-buten-3-yne, 2-methyl-4-trimethylsilylbut-1-en-3-yne, acmc-1cdn8, trimethylsilylisopropenylacetylene, trimethyl 3-methylbut-3-en-1-ynyl silane, 3-methyl-3-butene-1-ynyl trimethylsilane, trimethyl 3-methyl-3-buten-1-ynyl silane #, trimethyl 3-methylbut-3-en-1-yn-1-yl silane, silane,trimethyl 3-methyl-3-buten-1-yn-1-yl, 2-methyl-4-trimethylsilyl-1-buten-3-yne,
PubChem CID 579646
IUPAC navn trimethyl(3-methylbut-3-en-1-ynyl)silan
SMIL CC(=C)C#C[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-4-trimethylsilyl-1-buten-3-yne
Tæthed 0.778 g/mL
Kogepunkt 32°C (15 mmHg)
Mængde 2 g
FN nummer UN1993
Formel vægt 138.28
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske