missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methyl-4-trimethylsilyl-1-buten-3-yne, 97%

Artikelnummer. 11319688
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319688 10 g 10g
11329688 2 g 2g
11309688 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11319688 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044189.09
Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 18387-60-5 | C8H14Si | 138.285 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 18387-60-5
Molekylær formel C8H14Si
Molekylvægt (g/mol) 138.285
MDL nummer MFCD00190206
InChI nøgle HRGBALJHGYAWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-trimethylsilyl-1-buten-3-yne, 2-methyl-4-trimethylsilylbut-1-en-3-yne, acmc-1cdn8, trimethylsilylisopropenylacetylene, trimethyl 3-methylbut-3-en-1-ynyl silane, 3-methyl-3-butene-1-ynyl trimethylsilane, trimethyl 3-methyl-3-buten-1-ynyl silane #, trimethyl 3-methylbut-3-en-1-yn-1-yl silane, silane,trimethyl 3-methyl-3-buten-1-yn-1-yl, 2-methyl-4-trimethylsilyl-1-buten-3-yne,
PubChem CID 579646
IUPAC navn trimethyl(3-methylbut-3-en-1-ynyl)silan
SMIL CC(=C)C#C[Si](C)(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-4-trimethylsilyl-1-buten-3-yne
Tæthed 0.778g/mL
Kogepunkt 32°C (15 mmHg)
Mængde 10 g
FN nummer UN1993
Formel vægt 138.28
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.