Få mere at vide
2-Methyl-4-(trifluormethyl)thiazol-5-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30480785
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480785 10 mg
30470444 100 mg
30478046 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30480785 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM21919510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117724-63-7
Molekylær formel C6H4NO2F3S
Molekylvægt (g/mol) 211.16
Synonym 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic Acid, 2-Methyl-4-trifluoromethylthiazole-5-carboxylic Acid
IUPAC navn 2-methyl-4-(trifluormethyl)-1,3-thiazol-5-carboxylsyre
SMIL Cc1nc(c(s1)C(=O)O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic Acid
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H4F3NO2S/c1-2-10-4(6(7,8)9)3(13-2)5(11)12/h1H3,(H,11,12)
Formel vægt 210.9915