Få mere at vide
2-methyl-4-(trifluormethyl)-1,3-thiazol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10633045
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10633045 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10295544 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10633045 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC76301CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 117724-63-7
Molekylær formel C6H4F3NO2S
Molekylvægt (g/mol) 211.16
MDL nummer MFCD00173295
InChI nøgle REKJPVUFKQYMHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-trifluoromethyl thiazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-4-trifluoromethylthiazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-4-trifluoromethyl-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl-4-trifluoromethyl, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-methyl-4-trifluoromethyl, pubchem11380, acmc-209yjt, methyltrifluoromethylthiazolecarboxylicacid, 2-methyl-4-trifluoromethyl thiazole-5-carboxylicacid
PubChem CID 1486080
IUPAC navn 2-methyl-4-(trifluormethyl)-1,3-thiazol-5-carboxylsyre
SMIL CC1=NC(=C(S1)C(O)=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 211.16
Procent renhed 97%