Få mere at vide
2-methyl-4-(trifluormethyl)-1,3-thiazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10624965
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10624965 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10091474 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10624965 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC76304CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1034566-13-6
Molekylær formel C6H4F3NOS
Molekylvægt (g/mol) 195.159
MDL nummer MFCD12198128
InChI nøgle FBQFBBGXQZDOQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 5-formyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
PubChem CID 43811060
IUPAC navn 2-methyl-4-(trifluormethyl)-1,3-thiazol-5-carbaldehyd
SMIL CC1=NC(=C(S1)C=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 195.16
Procent renhed 97%