missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methyl-4-(tert-butyldimethylsilyloxy)-2-butene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-4-(tert-butyldimethylsilyloxy)-2-butene |
| CAS | 114701-65-4 |
| Molekylær formel | C11H24OSi |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (1,1-Dimethylethyl)dimethyl[(3-methyl-2-buten-1-yl)oxy]-silane, (1,1-Dimethylethyl)dimethyl[(3-methyl-2-buten-1-yl)oxy]silane, 1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-3-methyl-2-butene, tert-Butyldimethyl((3-methyl-2-butenyl)oxy)silane |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24OSi/c1-10(2)8-9-12-13(6,7)11(3,4)5/h8H,9H2,1-7H3 |
| SMIL | CC(=CCO[Si](C)(C)C(C)(C)C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl-dimethyl-(3-methylbut-2-enoxy)silane |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.39 |
| Formel vægt | 200.1596 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?