Få mere at vide
2-methyl-4-piperazinoquinolin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10344152
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10344152 250 mg 250mg
10354152 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10344152 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RH02136CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 82241-22-3
Molekylær formel C14H17N3
Molekylvægt (g/mol) 227.31
MDL nummer MFCD01935745
InChI nøgle XYBLCORUTWKJOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-piperazinoquinoline, 2-methyl-4-piperazin-1-yl quinoline, quinoline, 2-methyl-4-1-piperazinyl, 2-methyl-4-quinolyl piperazine, 2-methyl-4-piperazin-1-yl-quinoline, maybridge1_006771, chemdivam_001084, cbmicro_045139, cambridge id 6095001, tos-bb-0571
PubChem CID 702318
SMIL CC1=CC(N2CCNCC2)=C2C=CC=CC2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-4-piperazinoquinoline
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 2-methyl-4-piperazin-1-ylquinolin
Formel vægt 227.31
Procent renhed 97%