Få mere at vide
2-methyl-4-phenyl-5-pyrimidincarboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10782197
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10782197 10 g 10g
10202832 250 mg 250mg
10354662 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10782197 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC20101EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 127958-10-5
Molekylær formel C12H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 214.224
MDL nummer MFCD02682072
InChI nøgle XKJAQESOTNACHT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776510
IUPAC navn 2-methyl-4-phenylpyrimidin-5-carboxylsyre
SMIL CC1=NC=C(C(=N1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-4-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Synonym 2-methyl-4-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-methyl-4-phenyl, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-methyl-4-phenyl, acmc-1c0qx, 2-methyl-4-phenylpyrimidin-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid,2-methyl-4-phenyl, 2-methyl-4-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid
Formel vægt 214.22
Procent renhed 97%