Få mere at vide
2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11320617
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11320617 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10071884 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11320617 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC42201CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 32002-72-5
Molekylær formel C11H8NO2S
Molekylvægt (g/mol) 218.25
MDL nummer MFCD07348569
InChI nøgle APXSARIYDLVPAY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-methyl-4-phenylthiazole-5-carboxylic acid, 2-methy-4-phenylthiazol-5-ylcarboxylic acid, 2-methyl-4-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-4-phenylthiazol-5-ylcarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl-4-phenyl, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-methyl-4-phenyl
PubChem CID 7131132
IUPAC navn 2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-carboxylsyre
SMIL CC1=NC(=C(S1)C([O-])=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-4-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 219.26
Procent renhed 97%