Få mere at vide
(2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11330617
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11330617 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10604595 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11330617 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC42209CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 857284-12-9
Molekylær formel C11H11NOS
Molekylvægt (g/mol) 205.275
MDL nummer MFCD08690247
InChI nøgle RBRYERMYEBFVAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 5-thiazolemethanol,2-methyl-4-phenyl, 2-methyl-4-phenylthiazol-5-yl methanol, 2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 18525756
IUPAC navn (2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
SMIL CC1=NC(=C(S1)CO)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Methyl-4-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 205.28
Procent renhed 97%