Få mere at vide
2-methyl-4-pentenosyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-4-pentenoic Acid |
| CAS | 1575-74-2 |
| Molekylær formel | C6H10O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h3,5H,1,4H2,2H3,(H,7,8) |
| SMIL | CC(CC=C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-methylpent-4-enosyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.14 |
| Formel vægt | 114.0681 |