Få mere at vide
2-methyl-4-pentenosyre, TRC
Artikelnummer. 30473728
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30473728 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30473728 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM220778500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-4-pentenoic Acid
CAS 1575-74-2
Molekylær formel C6H10O2
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h3,5H,1,4H2,2H3,(H,7,8)
SMIL CC(CC=C)C(=O)O
IUPAC navn 2-methylpent-4-enosyre
Molekylvægt (g/mol) 114.14
Formel vægt 114.0681