Få mere at vide
2-methyl-4-pentensyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483674
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11483674 10 g 10g
11493674 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483674 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11297.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1575-74-2 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
2-Methyl-4-pentensyre bruges som råmateriale til frugtsmag, eller det er en forstærker af frugtagtige dufte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Methyl-4-pentensyre bruges som råmateriale
til frugtsmag, eller det er en forstærker af frugtagtige dufte.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1575-74-2
Molekylær formel C6H10O2
Molekylvægt (g/mol) 114.144
MDL nummer MFCD00015570
InChI nøgle HVRZYSHVZOELOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-pentenoic acid, 4-pentenoic acid, 2-methyl, 2-methylpent-4-en-1-oic acid, fema no. 3511, 2-methyl-4-pentenoicacid, methylallylacetic acid, acmc-209dg9, 2-methyl-pent-4-enoic acid, hvrzyshvzoeloh-uhfffaoysa, 2-methyl-4-pentenoic acid, fg
PubChem CID 549519
IUPAC navn 2-methylpent-4-ensyre
SMIL CC(CC=C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-4-pentenoic acid
Tæthed 0.95
Kogepunkt 195°C
Flammepunkt 107°C (224°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.431
Mængde 10 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1720987
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water
Formel vægt 114.15
Procent renhed 98%