Få mere at vide
2-Methyl-4-pentanol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317715
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317715 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317715 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15122100AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-4-pentanol
CAS 108-11-2
Analyt- eller komponentnavne 2-Methyl-4-pentanol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H14 O
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-Methyl-pentan-2-ol, 4-Methylpentan-2-ol, 2-Methyl-4-pentanol
InChI formel InChI=1S/C6H14O/c1-5(2)4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3
SMIL CC(C)CC(C)O
IUPAC navn 4-methylpentan-2-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 102.17
Mængde 1 ml
Formel vægt 102,1045 g/mol