Få mere at vide
2-Methyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-3-carboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30346956
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30346956 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30346956 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB496443500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-3-carboxylic Acid
CAS 1114596-35-8
Molekylær formel C10H11NO3
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H11NO3/c1-5-8(10(13)14)9-6(11-5)3-2-4-7(9)12/h11H,2-4H2,1H3,(H,13,14)
SMIL Cc1[nH]c2CCCC(=O)c2c1C(=O)O
IUPAC navn 2-methyl-4-oxo-1,5,6,7-tetrahydroindole-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 193.19
Formel vægt 193.0739