missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-3-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 1114596-35-8 |
| Molekylær formel | C10H11NO3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO3/c1-5-8(10(13)14)9-6(11-5)3-2-4-7(9)12/h11H,2-4H2,1H3,(H,13,14) |
| SMIL | Cc1[nH]c2CCCC(=O)c2c1C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-methyl-4-oxo-1,5,6,7-tetrahydroindole-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.19 |
| Formel vægt | 193.0739 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?